Learn More
Indium(III) selenide, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4408121
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11349229
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088280.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12056-07-4 | In2Se3
Indium(III) selenide is used in photovoltaic devices. It is also used for optoelectronics and in solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12056-07-4
Formula molecolare In2Se3
Numero MDL MFCD00016147
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) selenide
Punto di fusione ∽890°C
Colore Silver to Gray
Forma fisica Pieces
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 466.52
Odore Odorless
Aspetto Silver gray pieces
Densità 5.67 g/cm3