Learn More
Indium(III) sulfate hydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7058608
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11380108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042870.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare In2(SO4)3·xH2O
Numero MDL MFCD00149747
Specifica
Materiale o nome chimico Indium (III) sulfate hydrate
Punto di fusione 250°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 517.83 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%