Learn More
Indium(III) sulfide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15422367
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 15422367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045563.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12030-24-9
Formula molecolare In2S3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00011061
InChI Key SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium (III) sulfide
Punto di fusione 1050°C
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 325.83
Percent Purity 99.999%
Odore Like rotten eggs
Sensibilità Moisture sensitive