Learn More
Indium(III) trifluoromethanesulfonate, 99% min
Codice prodotto. p-7050971
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11319277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040131.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 128008-30-0 | C3F9InO9S3 | 562.008 g/mol
Indium(III) trifluoromethanesulfonate is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis and as a co-catalyst in organometallic catalysis. It is also used as a reactant in the preparation of stable indium bacteriochlorins and decahydroquinoline-type toxins through intramolecular hetero Diels-Alder reactions. Further, it is used in the synthesis of benzoxazoles through cyclocondensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128008-30-0
Formula molecolare C3F9InO9S3
Molecular Weight (g/mol) 562.008
Numero MDL MFCD00144478
InChI Key UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t
PubChem CID 2734680
IUPAC Name indium(3+);trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Informazioni di solubilità Slightly soluble in hydrocarbons and diethyl ether. Insoluble in water
Peso formulazione 562.02
Percent Purity ≤99%
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.