Learn More
Indium ingot, polycrystalline, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048463
Click to view available options
Quantità:
50 g
5 x 50 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11310789
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010616.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium ingot
Punto di fusione 156.6°C
Punti di ebollizione 2072°C
Densità 7.310 g/mL
Quantità 50 g
Odore Odorless
Forma Ingot
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 114.818
Percent Purity 99.9995%
Grado Puratronic