Learn More
Indium oxide, tin doped, polymeric precursor, Oxide ≈20 wt%
Codice prodotto. p-7051908
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2g
Codice prodotto. 11349877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042229.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Preparation of transparent electrical conducting electrodes | CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
It is used in the preparation of transparent electrical conducting electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-43-2
Formula molecolare In2O3
Molecular Weight (g/mol) 277.63
Numero MDL MFCD00011060
InChI Key PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium oxide
Nota nome Tin doped, polymeric precursor
Forma fisica Viscous Liquid
Quantità 2 g
Numero UN UN1993
Punto d'infiammabilità 13°C (55°F)
Informazioni di solubilità Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈20 wt%