Learn More
Indium powder, -100 mesh, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7059585
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15482087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044986.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium powder
Colore Silver to Gray
Punto di fusione 156.6°C
Punti di ebollizione 2072°C
Densità 7.31 g/mL
Quantità 5 g
Dimensioni maglia −100 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Peso formulazione 114.82
Percent Purity 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Indium