Learn More
Indium slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11355697
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11355697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043414.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium slug
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Punto di fusione 156.6°C
Punti di ebollizione 2072°C
Densità 7.310 g/mL
Quantità 25 g
Odore Odorless
Peso ≈1.5g/slug
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 114.818
Percent Purity 99.998%