Learn More
Indium tin oxide, NanoTek∣r, 99.5%
Codice prodotto. 11460910
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11460910
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044927.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indium tin oxide is one of the most widely used transparent conducting oxides due to its important properties like electrical conductivity and optical transparency, as well as the easy formation of thin film on deposition. It is also used in touch panels, electrochromic, electroluminescent and LCD displays, plasma displays, field emission displays, heat reflective coatings, energy efficient windows, gas sensors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • NanoTek™ indium tin oxide can be used to impart conductivity to transparent coatings such as those on the surface of computer display tubes or on the films used to produce conductive display screens such as for interactive touch screens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50926-11-9
Formula molecolare InOSn
Molecular Weight (g/mol) 249.527
Numero MDL MFCD00171662
InChI Key AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC Name indium;oxotin
SMILES O=[Sn].[In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium tin oxide NanoTek™
Colore Yellow to Green
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Densità 7.16 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium tin oxide, Nanotek
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Indium oxide, Tin oxide