Learn More
Indium wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis)
Codice prodotto. p-4408115
Click to view available options
Quantità:
1 m
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
1m
25m
5m
Codice prodotto. 11387107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011462.G1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 5.74g/m | CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium
Colore Silver-White
Punto di fusione 156.6°C
Punti di ebollizione 2072°C
Aspetto Silvery-white wire
Densità 7.31g/cm3 at 20°C
Quantità 1 m
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio >99.998% (Metals basis)
Forma Wire