Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1
Codice prodotto. 15585049 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15585049
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrate masses of class II and III weighing instruments. Fisherbrand™ Class F1 Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy.
  • Class F1 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
Specifica
Classificazione F1
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 5 g
Massa 5 g
Forma Cylindrical