Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F2 with certificate
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
Specifica
Specifica
| Classificazione | F2 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Peso (sistema metrico) | 10 g |
| Massa | 10 g |
| Forma | Cylindrical |