Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class M1
Codice prodotto. 15565159 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15565159
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Fisherbrand™ Class M1 Stainless Steel Calibration Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
  • Class M1 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
Specifica
Classificazione M1
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 50 g
Massa 50 g
Forma Cylindrical
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt