Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class M1
Codice prodotto. p-7083558 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15565139
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Fisherbrand™ Class M1 Stainless Steel Calibration Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
  • Class M1 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
Specifica
Classificazione M1
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 1 g
Massa 1 g
Forma Cylindrical