Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights, Class E2
Codice prodotto. 15505099 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15505099
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
  • Class E2 calibration weight
  • In compliance with OIML R111
Specifica
Classificazione E2
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 500 mg
Massa 500 mg