Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights, Class E2 with certificate
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
86.87€
Specifica
Classificazione E2
Materiale Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15535099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
5 mg
86.87€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15575099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
100 mg
86.87€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15565099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
50 mg
86.87€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15545099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 mg
86.87€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15585099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
200 mg
86.87€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15595099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
500 mg
86.87€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15555099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
20 mg
86.87€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15525099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
2 mg
86.87€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15515099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
1 mg
86.87€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Class E2 calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
Specifica
Specifica
E2
Stainless Steel