Learn More
Indocyanine Green, Analytical Reagent, MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indocyanine Green |
| CAS | 3599-32-4 |
| Formula molecolare | C43H47N2NaO6S2 |
| Numero MDL | MFCD00013078 |
| Sinonimo | Cardiogreen, Foxgreen, IC Green |
| InChI Key | MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+] |
| IUPAC Name | sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidene]-1,1-dimethylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 774.967 |
| PubChem CID | 132274068 |
| Vedi altri risultati |