Learn More
Indocyanine green, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11403222 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 11403222
Marca: MP Biomedicals 0215502005
Identificatori chimici
CAS 3599-32-4
Formula molecolare C43H47N2NaO6S2
Molecular Weight (g/mol) 774.967
Numero MDL MFCD00013078
InChI Key MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Cardiogreen, Fax green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC Name sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidene]-1,1-dimethylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Indocyanine green
Intervallo percentuale saggio ∽ 90%
Peso formulazione 774.98
Colore Green
Quantità 5 mg
Forma fisica Crystalline Powder