Learn More
Indole-2-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10061364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10061364
Marca: Thermo Scientific Acros 427510010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19005-93-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19005-93-7
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Numero MDL MFCD03001425
InChI Key SBNOTUDDIXOFSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde, indole-2-carbaldehyde, 2-formylindole, 2-formyl-1h-indole, 1h-indolecarboxaldehyde, unii-r5n9cd7dlm, r5n9cd7dlm, methanol, 2h-indol-2-ylidene-, 1e-9ci, indolaldehyd
PubChem CID 96389
IUPAC Name 1H-indole-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-2-carboxaldehyde
Punto di fusione 138°C to 142°C
Colore Gray to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Solution
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indole-2-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.