Learn More
Indole-3-carbinol, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098972
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
200 mg
1 g
Dimensione della confezione:
200mg
Codice prodotto. 16452509
Marca: Medchem Express HYN0170
MedChemExpress Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-3-carbinol
CAS 700-06-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H9NO
Quantità 1 g
Sinonimo I3C 3-Indolemethanol
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (679.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 147.17
Peso formulazione 147.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.