Learn More
Indole-3-carboxamidoxime, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15480728
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15480728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54429.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95649-37-9
Formula molecolare C9H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 175.191
Numero MDL MFCD00460181
InChI Key DRCFXQBNDIRJCT-CLFYSBASSA-N
Sinonimo n'-hydroxy-1h-indole-3-carboximidamide, n-amino indol-3-ylidene methyl hydroxylamine, n-hydroxy-1h-indole-3-carboximidamide, 3-indolecarboxylic acid amidoxime, n-hydroxy-1h-indole-3-carboxamidine, z-n'-hydroxy-1h-indole-3-carboximidamide
PubChem CID 6097083
IUPAC Name N-[(E)-amino(indol-3-ylidene)methyl]hydroxylamine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(N)NO)C=N2
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-3-carboxamidoxime
Quantità 250 mg
Beilstein 4249031
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%