Learn More
Buerkle™ Industrial Bucket
Codice prodotto. 10526550 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 l
17 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10526550 9 l Pezzo
11395970 - Pezzo
11375670 17 l Pezzo
3 options
Codice prodotto. 10526550
Marca: Buerkle™ 23080900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Industrial bucket for transporting, decanting and mixing. Safe emptying with wide spout. Handle made of metal.
  • LLDPE, white
  • With litre scale, graduation 1000 ml
  • With spout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Secchio per usi industriali
Capacità (sistema metrico) 9 l
Materiale LLDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 280 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con prodotti alimentari
Materiale maniglia Metallo
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Include Maniglia
Quantità Conf. da 1