Learn More
Buerkle™ Industrial Bucket
Codice prodotto. 11395970 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
9 l
17 l
Codice prodotto. 11395970
Marca: Buerkle™ 23081200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Industrial bucket for transporting, decanting and mixing. Safe emptying with wide spout. Handle made of metal.
  • LLDPE, white
  • With litre scale, graduation 1000 ml
  • With spout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Graduazioni Sì
Materiale LLDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.17 gal.
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 300 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con prodotti alimentari
Materiale maniglia Metallo
Altezza (sistema metrico) 280 mm
Include Maniglia
Quantità Conf. da 1