Learn More
Buerkle™ Industrial Bucket
Codice prodotto. p-7084526 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 l
17 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10526550
Marca: Buerkle™ 23080900
Industrial bucket for transporting, decanting and mixing. Safe emptying with wide spout. Handle made of metal.
  • LLDPE, white
  • With litre scale, graduation 1000 ml
  • With spout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Secchio per usi industriali
Capacità (sistema metrico) 9 l
Materiale LLDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 280 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con prodotti alimentari
Materiale maniglia Metallo
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Include Maniglia
Quantità Conf. da 1