missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Inert Gas Connection

Codice prodotto. 16474379 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16474379

Marca: BINDER™ 80121690

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For Use With: FED 56

  • With gas inlet and outlet
  • Not in conjunction with access port or interior lighting option

Specifica

Descrizione Raccordo gas inerte - con ingresso e scarico del gas, Ø 10 mm, incl. misure supplementari per la massima tenuta di gas; non in abbinamento con l'opzione foro di accesso o illuminazione interna
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER FED 56
Materiale Steel
Tipo Gas Connection
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato