Learn More
BINDER™ Inert Gas Connection with Gas Inlet and Outlet
Codice prodotto. 17844431 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Chambres de séchage et de chauffage série FP Avantgarde.Line
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17844431
Marca: BINDER™ 80122195
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The inert gas connection includes additional measures for the greatest possible impermeability to gas.
  • Accessory for Series FP Avantgarde Line Drying and Heating Chambers
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chambres de séchage et de chauffage série FP Avantgarde.Line
Tipo Kit de conexión
Include Entrée et sortie de gaz
Diametro (sistema imperiale) 0.39 in.
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Tensione 120/230 V