Learn More
BINDER™ Inert Gas Connection with Gas Inlet and Outlet
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Chambres de séchage et de chauffage série FP Avantgarde.Line
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory for Series FP Avantgarde Line Drying and Heating Chambers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chambres de séchage et de chauffage série FP Avantgarde.Line |
| Tipo | Kit de conexión |
| Include | Entrée et sortie de gaz |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.39 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Tensione | 120/230 V |