Learn More
PEPperCHIP™ Infectious Disease Epitope Microarray
Codice prodotto. 16317778
Click to view available options
:
Quantity: 1 Slide
Codice prodotto. 16317778
Marca: PEPperCHIP™ SPC.037.001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Infectious Disease Epitope Microarray with 4344 epitope specific peptides printed in duplicate. The microarray can be used for epitope mapping, serum screening or biomarker discovery.
  • Microarray Content: 3760 linear B-cell epitopes of 196 different pathogens referenced in the Immune Epitope Database and two selected Toxoplasma gondii antigens as overlapping peptides
  • Database Epitope Lengths: 4 to 44 aa
  • Peptide Lengths: 4 to 17 aa depending on the database epitope length; longer epitopes were translated into overlapping 17 aa peptides
  • Number of Peptides: 4344 printed in duplicate and HA, polio and c-Myc control peptides
Specifica
Rivestimento PEGMA/PMMA
Descrizione 1 array copy per microarray
Quantità 1 Slide
Method of Attachment Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Colore Transparent
Status giuridico RUO
Codice a barre Individual barcode for each microarray
Materiale Microscopic Glass
Tipo High-density Peptide Microarray
Da utilizzare con (applicazione) Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery
Sterilità Non-sterile
Dimensions (LxW) 75.4 x 25 mm