Learn More
Influenza A H3N2 Hemagglutinin Rabbit anti-Influenza virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
359.00€ - 609.00€
Specifica
| Antigene | Influenza A H3N2 Hemagglutinin |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18333163
|
Bio-Techne
NBP3-12808-50UL |
50 μg |
359.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18370306
|
Novus Biologicals
NBP3-12808-100UL |
100 μg |
609.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Influenza A H3N2 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H3N2 Hemagglutinin in Influenza virus samples. It is validated for Western Blot, ELISASpecifica
| Influenza A H3N2 Hemagglutinin | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Influenza virus | |
| Purified, recombinant Influenza A H3N2 Hemagglutinin (ABX10525.1; Met1-Trp530) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |