Learn More
Influenza A H9N2 Hemagglutinin anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
447.00€ - 1290.00€
Specifica
| Antigene | Influenza A H9N2 Hemagglutinin |
|---|---|
| Applicazioni | ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Status giuridico | RUO |
| Target Species | Virus |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18355362
|
Bio-Techne
NBP3-06705-5PLATES |
5 Plates |
447.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18399681
|
Novus Biologicals
NBP3-06705-15PLATES |
15 Plates |
1290.00€
pezzi 15 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H9N2 HemagglutininSpecifica
| Influenza A H9N2 Hemagglutinin | |
| HRP | |
| Virus | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| RUO | |
| HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain | |
| Antibody Pairs |