Learn More
IBA Lifesciences Influenza M peptide GILGFVFTL (HLA-A*0201)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15342176 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 mg
Förpackningsstorlek
1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15342176
missing translation for 'mfr': IBA Lifesciences 67003901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
  • Influenza M peptide GILGFVFTL (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from Influenza M is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
  • Specifikationer
    Content And Storage Recommended: -25°C to -15°C
    Quantità 1 mg
    Korrigering av produktinnehåll
    Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
    Produkttitel
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
    Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.