Learn More
PEPperCHIP™ Influenza Virus H1N1 Proteome Microarray
Codice prodotto. 16377758
Click to view available options
:
Quantity: 1 Slide
Codice prodotto. 16377758
Marca: PEPperCHIP™ SPC.015.001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Influenza Virus H1N1 Proteome Microarray with 3555 virus specific peptides printed in duplicate. The microarray can be used for epitope mapping, serum screening or biomarker discovery.
  • Microarray Content: A: Hemagglutinin, B: Matrix protein 1, C: Matrix protein 2, D: Nucleoprotein, E: Nuclear export protein, F: Neuraminidase, G: Non-structural protein 1, H: Polymerase acidic protein, I: Protein PB1-F2, J: Polymerase basic protein 2, K: RNA-directed RNA polymerase catalytic subunit
  • Peptide Length/Overlap: 15 aa/ 12 aa
  • Number of Peptides: 3555 printed in duplicate and HA, polio and c-Myc control peptides
Specifica
Rivestimento PEGMA/PMMA
Descrizione 1 array copy per microarray
Quantità 1 Slide
Method of Attachment Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Colore Transparent
Status giuridico RUO
Codice a barre Individual barcode for each microarray
Materiale Microscopic Glass
Tipo High-density Peptide Microarray
Da utilizzare con (applicazione) Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery
Sterilità Non-sterile
Dimensions (LxW) 75.4 x 25 mm