Learn More
Fisherbrand™ Infrared Thermometer
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-22°C to +110 x 0.5°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Yes |
| Product Type | Infrared-Thermometer |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (Metric) | -22°C |
| Temperature Range (Metric) | -22°C to +110 x 0.5°C |