Learn More
Thermo Scientific™ Iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent
Codice prodotto. 10438854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.2 mm
2 mm
2.3 mm
4 mm
5.2 mm
Materiale di impaccamento:
Lana di quarzo
None
Quartz Wool
Product Type:
Cyclosplitter Liner
Direct Straight Liner
Single Gooseneck Liner
Split Straight Liner
Split Straight Liner for Agilent Instruments
Split/Splitless FAST FocusLiner
Split/Splitless FAST FocusLiner w/ Single Taper
Split/Splitless FocusLiner
Split/Splitless FocusLiner w/ Single Taper
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Liner w/ Double Taper
Split/Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck
Split/Splitless Liner w/ Single Taper
Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck
Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck
Splitless Liner w/ Single Taper
Splitless Straight Liner
Quantità:
5
25
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 10438854
Marca: Thermo Scientific™ 453A2302
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Iniettori per porte di iniezione che consentono di ottimizzare le prestazioni degli strumenti GC Agilent.
Gli iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent Thermo Scientific™ sono ideati espressamente per ottimizzare le prestazioni dei sistemi Agilent™ GC. Questi iniettori garantiscono un'eccezionale riproducibilità grazie all'elevata disattivazione e alla produzione secondo tolleranze di precisione.
  • Highly deactivated borosilicate glass
  • Quartz wool packing material
  • ID × OD × L: 4 × 6.3 × 78.5mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 453A2302
Quantità 25
Lunghezza (sistema metrico) 78.5 mm
Materiale di impaccamento Quartz Wool
Product Type Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC Injection Port
Materiale rivestimento interno Highly Deactivated Borosilicate Glass
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.