Learn More
Thermo Scientific™ Iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Gli iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent Thermo Scientific™ sono ideati espressamente per ottimizzare le prestazioni dei sistemi Agilent™ GC. Questi iniettori garantiscono un'eccezionale riproducibilità grazie all'elevata disattivazione e alla produzione secondo tolleranze di precisione.
- Highly deactivated borosilicate glass
- Quartz wool packing material
- ID × OD × L: 4 × 6.3 × 78.5mm
Specifica
Specifica
| Descrizione | 453A2352 |
| Quantità | 25 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 78.5 mm |
| Materiale di impaccamento | None |
| Product Type | Split/Splitless Liner w/ Double Taper |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC Injection Port |
| Materiale rivestimento interno | Highly Deactivated Borosilicate Glass |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.