Learn More
Miele Professional™ Ugello iniettore
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
Modello:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2.5 dia. x 110mm L
2.5 dia. x 90mm L
4 dia. x 140mm L
4 dia. x 160mm L
4 dia. x 180mm L
6 dia. x 240 mm L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Adatto per cesti e carrelli iniettori tradizionali
- Adatto ad es. per cilindri graduati, matracci e provette
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Product Type | Injector Nozzle |
| Colore | in acciaio inox |
| Modello | ID 90 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Include | Plastic support |
| Dimensions (Dia. x H) | 2.5 dia. x 90mm L |
| Quantità | 1 Each |