Learn More
Brady™ Rotolo di etichette in polipropilene stampabili a getto di inchiostro core 76,20 mm
Codice prodotto. 17565146
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
76 mm
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
25.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 17565146
Marca: Brady™ 153654
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This polypropylene material is ideal for full-color identification and barcode applications where resistance to liquid nitrogen, autoclave conditions, and harsh chemicals is required.
  • Il polipropilene bianco opaco con adesivo acrilico è stampabile a getto di inchiostro
  • Perfetto per l'identificazione in laboratorio dove le etichette possono entrare in contatto con sostanze chimiche aggressive
  • Progettate per stampanti a getto di inchiostro che utilizzano consumabili in rotolo
  • Temperatura di utilizzo da -80 a 70°C (da -112 a 158°F)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polypropylene (B-7425J)
Print Technology Ink Jet
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode Labeling, Cold Temperature and Laboratory Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) J2000 and J4000 Inkjet Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
N. per confezione 1000 Labels/Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.005 in.
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Dimensions (LxW) 12.70 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm
Alternate Part Number JP-59-7425J