Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ 605 ISM Intelligent Dissolved Oxygen Sensors
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
10 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 10 m |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 60°C |
| Certificazione/Conformità | CE, ISO 9001 certified |