Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Expert
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344104
524.31 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.75000kg
Descrizione
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
- A seguito del collegamento con misuratori SevenGo™ Duo, è possibile leggere la cronologia elettrodi
- Manutenzione semplice e lunga durata
Specifica
BNC/RCA IP67 | |
PEEK | |
Da 0° a 100 °C | |
Polimero Xerolyt | |
SevenGo Duo SG23, SevenGo Duo Pro SG68 e SG78 | |
U-Glass | |
NTC 30 kiloOhm | |
Da 0 a 100 °C | |
32.8 ft. | |
10 m | |
12 mm |
Aperto | |
Da 0 a 14 | |
Sensore pH | |
Ampia gamma di applicazioni incluse emulsioni, sospensioni, acqua effluente e soluzioni contenenti proteine e solfuri | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Expert Go-ISM (10 m) | |
Da 32° a 212 °F | |
4.72 in. | |
120 mm | |
0.47 in. |