Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Science
Codice prodotto. 11364213 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Multi-Pin
S7 Screw Head
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11364213
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344072
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A pH electrode featuring a special glass body which is resistant to corrosive or organic samples, and is ideal for high temperatures and biological media. The high electrolyte outflow prevents contaminants from entering and clogging the junction, which would interfere with the reading.
InLab™ Science Pro ISM™
  • Sonda termica NTC 30 kilohm integrata
  • Giunzione anulare mobile in vetro
  • Riferimento a doppia giunzione
  • Speciale membrana in vetro Mettler Toledo A41
  • ARGENTHAL™ e trappola per ioni d'argento
  • Stelo in vetro (170 mm di lunghezza, 12 mm di diametro)
  • Tipo di vetro della membrana: A41
  • Per SevenGo Duo™ SG23 e SevenGo Duo pro™ SG68 e SG78
InLab™ Routine Pro ISM™
  • Sonda termica NTC da 30 kilohm
  • Giunzione ceramica
  • ARGENTHAL e trappola per ioni d'argento
  • Stelo in vetro (120 mm di lunghezza, 12 mm di diametro)
  • Tipo di vetro della membrana: HA
InLab™ Expert Pro-ISM™
  • Con robusto elettrolita polimerico XEROLYT™
  • Giunzione aperta
  • Stelo in plastica di alta qualità (PEEK), 120 mm di lunghezza, 12 mm di diametro
  • Riferimento ARGENTHAL e sonda termica NTC da 30 kilohm integrata
  • Per misuratori SevenCompact e Seven Excellence
  • Tipo di vetro della membrana: U
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Multi-Pin
Giunzione Moveable Glass Sleeve
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 12
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Combination Electrode; Integrated Temperature Probe; Intelligent Sensor Management (ISM) Technology
Tipo di soluzione di riempimento 3mol/L KCl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore pH/ioni SevenCompact
Include ISM Temperature Probe
Riferimento interno ARGENTHAL con trappola Ag+
Membrana A41 Glass
Modello InLab™ Science Pro-ISM
Sonda NTC 30 kiloOhm
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm