Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor Cables: For Reference Electrodes
Codice prodotto. p-7070344 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Banana 2 mm
Banana 4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15539661
Marca: Mettler Toledo™ 30281922
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Electrode cables to connect Mettler Toledo reference electrodes to any meter.
  • Detachable
  • Resuable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Banana 4 mm
Descrizione InLab cable S7-4mm 1.2m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mettler Toledo Reference Electrodes
Da utilizzare con (applicazione) To connect Mettler Toledo reference electrodes to any meter
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 4 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m