Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Collegamento MultiPin™
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
MultiPin - BNC/RCA (Cinch)
MultiPin-BNC/1 x 4mm banana
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 waterproof
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banana
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1,2 m
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Detachable
- Resuable
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | MultiPin-BNC/RCA (cinch) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mettler Toledo InLab Sensors |
| Da utilizzare con (applicazione) | To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 16.4 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 5.0 m |