Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Connessione S7
Cavi per elettrodi per connettere i sensori InLab Mettler Toledo a qualsiasi misuratore Mettler Toledo.
Marca: Mettler Toledo™ 30281925
129.68 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Detachable
- Resuable
Specifica
S7-Lemo 00 | |
To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter | |
1.2 m |
Mettler Toledo InLab Sensors | |
4 ft. |