Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Surface pH Electrodes
Codice prodotto. 10049102 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Multi-Pin
S7 a vite
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10049102
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343157
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A pH electrode featuring a flat, rugged plastic membrane for measuring samples with flat surfaces.
L’anello di chiusura Safelock™ consente un facile accesso in caso di nuovo riempimento e per la chiusura ermetica.
  • Robusto stelo in polisolfone di 110 mm e un cavo rimovibile
  • Con membrana piatta
  • Possibilità di collegare diversi cavi alla testa della vite S7
  • Per una vasta gamma di misuratori
  • Diametro dello stelo: 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore S7 a vite
Giunzione Anello
Materiale Polisolfone
Intervallo di pH Da 1 a 11
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0° a 50 °C
Tipo Elettrodo pH combinato
Tipo di soluzione di riempimento AgCl saturato
Da utilizzare con (applicazione) Per la misurazione di campioni quali pelle umana, pelle, carta e agar
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Include Membrana piatta
Riferimento interno Ag/AgCl
Membrana Vetro LoT
Modello InLab™ Surface
Tempo di risposta <
Requisiti di stoccaggio 3mol/L KCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 122°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0 a 50 °C
Lunghezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm