Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Surface pH Electrodes
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Multi-Pin
S7 a vite
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
L’anello di chiusura Safelock™ consente un facile accesso in caso di nuovo riempimento e per la chiusura ermetica.
- Robusto stelo in polisolfone di 110 mm e un cavo rimovibile
- Con membrana piatta
- Possibilità di collegare diversi cavi alla testa della vite S7
- Per una vasta gamma di misuratori
- Diametro dello stelo: 12 mm
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | S7 a vite |
| Giunzione | Anello |
| Materiale | Polisolfone |
| Intervallo di pH | Da 1 a 11 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | Da 0° a 50 °C |
| Tipo | Elettrodo pH combinato |
| Tipo di soluzione di riempimento | AgCl saturato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la misurazione di campioni quali pelle umana, pelle, carta e agar |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratore di pH |
| Include | Membrana piatta |
| Vedi altri risultati |