Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Inlet Liner Shimadzu GC
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Shimazdu instruments
Specifica
Specifica
| Descrizione | Shimadzu inlet liner PTV 3 baffle |
| Quantità | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.1 mm |