Learn More
Eppendorf™ Innova™ 40 Incubator Shaker
Codice prodotto. 11360015
Click to view available options
Orbita:
19 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11360015
Marca: Eppendorf™ M12990092
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Use these versatile incubator shakers for support high-speed applications and heavy workloads. New Brunswick Scientific™ Innova™ 40 Incubator Shakers provide very broad temperature capabilities for culturing a wide variety of organisms in flasks up to 3 liters.
  • Exceptionally quiet operation provides a favorable work environment
  • Triple-eccentric counterbalanced drive in cast iron housing provides vibration and trouble free operation for years
  • Compact benchtop model – fits easily on the bench and holds flasks up to 3L
  • Clear cover allows easy viewing of the cultures and lifts easily to access all samples
  • Versatile accessory platform (sold separately) accommodates flasks up to 3L as well as test tube racks and Microplate holders
  • Certified. Meets cETL, UL, CSA and CE standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 25 mm
Intervallo di velocità 25 to 500 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Capacità 3 L
Product Type Incubator Shaker
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 76.2 cm
Altezza (sistema metrico) 101.6 cm
Larghezza (sistema metrico) 55.9 cm
Modello Innova 40
Intervallo temporizzatore 0.01 to 99:59 hr.