Learn More
Eppendorf™ Innova 40R Benchtop Shaker Bundle
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Orbita:
25 mm
Förpackningsstorlek
Pezzo
Beskrivning
- Il sistema di trasmissione triplo-eccentrico controbilanciato, nell'alloggiamento in ghisa, assicura per anni un funzionamento senza vibrazioni e problemi
- Il compatto modello da banco – trova facilmente spazio sul banco e contiene beute fino a 3 L
- La copertura trasparente consente di controllare visivamente le culture in modo chiaro e si solleva con facilità per l'accesso ai campioni
- Certificato. Soddisfa gli standard cETL, UL, CSA e CE
Specifikationer
Specifikationer
| Orbita | 25 mm |
| Intervallo di velocità | 25 to 500 rpm |
| Tensione | 230 V |
| Temperature Range (Metric) | 30°C al di sotto della TA a 110°C |
| Frequenza | 50 Hz |
| Dimensioni (L x P x A) | 76.2 x 55.9 x 61 cm (22 x 30 x 24 in.) |
| Intervallo temporizzatore | 0.01 to 99:59 hr., Continuous |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering