Learn More
Eppendorf™ Innova 40R Benchtop Shaker Bundle
Codice prodotto. 17149114
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Orbita:
25 mm
Förpackningsstorlek
Pezzo
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17149114
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ M12990296
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Agitatori incubatori da banco Eppendorf Innova 40R (refrigerati) per beute fino a 3 L a ingombro ridotto. L'interfaccia utente consente una facile programmazione di velocità, temperatura e tempo. I campioni possono essere controllati in qualunque momento dal coperchio trasparente autoportante.
  • Il sistema di trasmissione triplo-eccentrico controbilanciato, nell'alloggiamento in ghisa, assicura per anni un funzionamento senza vibrazioni e problemi
  • Il compatto modello da banco – trova facilmente spazio sul banco e contiene beute fino a 3 L
  • La copertura trasparente consente di controllare visivamente le culture in modo chiaro e si solleva con facilità per l'accesso ai campioni
  • Certificato. Soddisfa gli standard cETL, UL, CSA e CE
Specifikationer
Orbita 25 mm
Intervallo di velocità 25 to 500 rpm
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 30°C al di sotto della TA a 110°C
Frequenza 50 Hz
Dimensioni (L x P x A) 76.2 x 55.9 x 61 cm (22 x 30 x 24 in.)
Intervallo temporizzatore 0.01 to 99:59 hr., Continuous
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.