Learn More
New Brunswick Scientific™ Innova™ 42 Incubator Shakers
Codice prodotto. p-8015673
Click to view available options
Orbita:
19 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11350025
Marca: New Brunswick Scientific™ M13350012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Use these versatile incubator shakers for a variety of applications. New Brunswick Scientific™ Innova™ 42 Incubator Shakers provide exceptional convenience allowing you to simultaneously shake and static incubate cultures under the same conditions.
  • Stackable or benchtop incubator shaker with optional refrigeration
  • Use on or under the bench, or double stacked to save space
  • Optional culture drawer, gassing manifold, remote alarm, and humidity monitor are available
  • Cast iron triple-eccentric counterbalanced drive provides years of dependable operation
  • Programmable Innova controls automatically changes temperature, speed and optional photosynthetic and UV germicidal lights at timed intervals
  • Large viewing window and internal light provide easy viewing of samples without the need to open the door
  • Built-in water reservoir humidifies chamber to reduce sample evaporation, while also protecting unit from spills and including a drain for easy cleaning
  • Versatile accessory platforms (sold separately) accommodates flasks up to 4 L as well as test tube racks and microplate holders
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 25 mm
Intervallo di velocità 25 to 400 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Capacità 4 L
Product Type Incubator Shaker
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 75.4 cm
Altezza (sistema metrico) 131 cm
Larghezza (sistema metrico) 62 cm
Modello Innova 42
Intervallo temporizzatore 0.01 to 99:59 hr.