Learn More
Eppendorf™ Innova™ 44R Incubator Shaker
Codice prodotto. 11345964
Click to view available options
Orbita:
25 mm
51 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11345964
Marca: Eppendorf™ M12820006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Use these stackable shakers for high speed applications and heavy workloads. New Brunswick Scientific™ Innova™ 44R Incubator Shakers provide broad temperature capabilities for culturing a wide variety of organisms in flasks up to 5L.
  • Cast iron triple-eccentric counterbalanced drive
  • Refrigeration module is built into the Innova 44R, or can be easily added to 44, at any time
  • Stackable – up to three units for maximum space savings
  • Programmable Innova controls automatically changes temperature, speed, and optional photosynthetic and UV germicidal lights at timed intervals
  • Versatile accessory platform (sold separately) accommodates flasks up to 5 L
  • Slide-out platform mechanism – provides easy and effortless access to flasks located in the front and back of the shaker
  • Built-in water reservoir humidifies chamber to reduce sample evaporation, while also protecting unit from spills, includes a drain for easy cleaning
  • Pull-out service module allows access to all electronic and heating/cooling components, without having to unstack the units
Specifica
Orbita 25 mm
Intervallo di velocità 25 to 400 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Capacità 5 L
Product Type Incubator Shaker
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 87.3 cm
Altezza (sistema metrico) 119.3 cm
Larghezza (sistema metrico) 135 cm
Modello Innova 44R
Intervallo temporizzatore 0.01 to 99:59 hr.